Tisk…
Carbenicillin disodium salt
Dodavatel: PanReac AppliChem
Nebezpečí
A1491.0005 A1491.0010
A1491.0005EA 4450 CZK
A1491.0005 A1491.0010
Carbenicillin disodium salt
Carbenicillin disodium salt
Vzorec: C₁₇H₁₆N₂O₆S·2Na
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00077683
CAS číslo: 4800-94-6
EINECS: 225-360-8