Tisk…
2,6-Diaminopurine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A15649.03 A15649.06
A15649.03EA 985 CZK
A15649.03 A15649.06
2,6-Diaminopurine 98%
2,6-Diaminopurine
Purity: 98% CAS No.: 1904-98-9 Molecular Formula: C5H6N6 Formula Weight: 150.14 Melting Point: ca 302° Beilstein Reference: 9624 Merck Reference: 14,2985 MDL No.: MFCD00213668
Vzorec: C₅H₆N₆
Bod tání: ∼ 302 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00213668
CAS číslo: 1904-98-9
EINECS: 217-605-2
Merck Index: 14,2985