(S)-(-)-Tetrahydro-2-furoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
(S)-Tetrahydrofuran-2-carboxylic acid, (2S)-(-)-Tetrahydrofuran-2-carboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
527890-25G
527890-5G
SIAL527890-25GEA
11400
CZK
SIAL527890-25G
SIAL527890-5G
(S)-(-)-Tetrahydro-2-furoic acid, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-Tetrahydro-2-furoic acid
Vzorec:
C₅H₈O₃ |
MDL Number:
MFCD00272639 CAS číslo: 87392-07-2 UN: 3265 ADR: 8,III |