Tisk…
(S)-(-)-Tetrahydro-2-furoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (S)-Tetrahydrofuran-2-carboxylic acid, (2S)-(-)-Tetrahydrofuran-2-carboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
527890-25G 527890-5G
SIAL527890-25GEA 11400 CZK
SIAL527890-25G SIAL527890-5G
(S)-(-)-Tetrahydro-2-furoic acid, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-Tetrahydro-2-furoic acid
Vzorec: C₅H₈O₃
MDL Number: MFCD00272639
CAS číslo: 87392-07-2
UN: 3265
ADR: 8,III