Tisk…
(R)-(+)-Tetrahydro-2-furoic acid ≥98%, ee 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L19410.03 L19410.06 L19410.14
L19410.03EA 1300 CZK
L19410.03 L19410.06 L19410.14
(R)-(+)-Tetrahydro-2-furoic acid ≥98%, ee 98%
(R)-(+)-Tetrahydro-2-furoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 87392-05-0 Molecular Formula: C5H8O3 Formula Weight: 116.12 Flash Point: 139°(282°F) Refractive Index: 1.4600 Boiling Point: 244° Beilstein Reference: 4658739 Optical Rotation: +4° (c=1 in methanol) UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00211271
Vzorec: C₅H₈O₃
Bod varu: 244 °C
Hustota: 1,213
Bod vzplanutí: 139 °C (282 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00211271
CAS číslo: 87392-05-0
UN: 3265
ADR: 8,III