Tisk…
Diphenylphosphinic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
148710050 148710250
ACRO148710050EA 1720 CZK
ACRO148710050 ACRO148710250
Diphenylphosphinic acid 99%
Diphenylphosphinic acid
Vzorec: C₁₂H₁₁O₂P
Bod tání: 193…196 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002132
CAS číslo: 1707-03-5
EINECS: 216-948-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 193 to 196 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %