Tisk…
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
C4706-10G C4706-2G
SIALC4706-10GEA 20400 CZK
SIALC4706-10G SIALC4706-2G
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride), Sigma-Aldrich®
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride)
Vzorec: C₉H₁₆ClO₆P
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00145469
CAS číslo: 51805-45-9
UN: 3261
ADR: 8,II