Tisk…
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride) ≥99% for biotechnology
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
K831-10GEA 24900 CZK
K831-10G K831-2G
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride) ≥99% for biotechnology
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride)
Vzorec: C₉H₁₆ClO₆P
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00145469
CAS číslo: 51805-45-9
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Purity (TLC) >99%
Solubility (50 mg/ml, water) pass