Tisk…
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride) 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: TCEP HCl
363830010 363830100
ACRO363830010EA 3140 CZK
ACRO363830010 ACRO363830100
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride) 98%
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride)
Vzorec: C₉H₁₆ClO₆P
MW: 286.65 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00145469
CAS číslo: 51805-45-9
UN: 3261
ADR: 8 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Solubility (50mg/ml water) Clear colorless
Titration with NaOH ≥97.5 %