Tisk…
(+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid 98+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: (2S,3S)-(+)-Di-O-benzoyltartaric acid, (2S,3S)-2,3-Bis(benzoyloxy)succinic acid
302510250 302511000 302515000
ACRO302510250EA 1280 CZK
ACRO302510250 ACRO302511000 ACRO302515000
(+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid 98+%
(+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid
Vzorec: C₁₈H₁₄O₈
MW: 358,31 g/mol
Bod tání: 150…155 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00063222
CAS číslo: 17026-42-5
EINECS: 241-097-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 155 °C
HPLC ≥98.0 %
Specific optical rotation +117° to +123° (20 °C, 589 nm) (c=5, methanol)