Tisk…
(-)-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18725.0025 8.18725.0100
8.18725.0025EA 3300 CZK
8.18725.0025 8.18725.0100
(-)-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
(-)-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid
Vzorec: C₂₀H₁₈O₈
MDL Number: MFCD00064440
CAS číslo: 32634-66-5
EINECS: 251-131-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 165 - 171 °C
Molar Mass 386.36 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3