Tisk…
1,2-Bis(dichlorophosphino)ethane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
261920-1G 261920-5G
SIAL261920-1GEA 3540 CZK
SIAL261920-1G SIAL261920-5G
1,2-Bis(dichlorophosphino)ethane, Sigma-Aldrich®
1,2-Bis(dichlorophosphino)ethane
Vzorec: C₂H₄Cl₄P₂
MW: 231,813 g/mol
MDL Number: MFCD00009609
CAS číslo: 28240-69-9
UN: 3265
ADR: 8,II