Tisk…
(3,3,3-Trifluoropropyl)dimethoxymethylsilane ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Dimethoxy(methyl)(3,3,3-trifluoropropyl)silane, 1,1,1-Trifluoro-3-[dimethoxy(methyl)silyl]propane
L17292.06 L17292.14
L17292.06EA 1670 CZK
L17292.06 L17292.14
(3,3,3-Trifluoropropyl)dimethoxymethylsilane ≥97%
(3,3,3-Trifluoropropyl)dimethoxymethylsilane
Purity: 97% CAS No.: 358-67-8 Molecular Formula: C6H13F3O2Si Formula Weight: 202.25 Flash Point: 58°(136°F) Refractive Index: 1.3576 Boiling Point: 85°/150mm Beilstein Reference: 1753237 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00053175
Vzorec: C₆H₁₃F₃O₂Si
MW: 202.25 g/mol
Bod varu: 85 °C (150 mmHg)
Hustota: 1.100
Bod vzplanutí: 58 °C (136 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00053175
CAS číslo: 358-67-8
EINECS: 206-619-4
UN: 1993
ADR: 3 III