Tisk…
Alizarin red S (sodium salt)
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: C.I. 58005
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06278.0025 1.06278.0100
1.06278.0025EA 1630 CZK
1.06278.0025 1.06278.0100
Alizarin red S (sodium salt)
Alizarin red S (sodium salt)
Vzorec: C₁₄H₇NaO₇S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013049
CAS číslo: 130-22-3
EINECS: 204-981-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 342.26 g/mol