3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
229990010
229990050
ACRO229990010EA
2370
CZK
ACRO229990010
ACRO229990050
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate 98+%
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate
Vzorec:
C₁₆H₂₀N₂·2HCl·xH₂O Bod tání: >300 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00150104 CAS číslo: 207738-08-7 EINECS: 264-769-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥98.0 % (on dry substance) |
Water | ≤12.0 % (K.F.) |