Tisk…
2-Chloro-N-methylacetamide ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H32362.06 H32362.14
H32362.06EA 2320 CZK
H32362.06 H32362.14
2-Chloro-N-methylacetamide ≥97%
2-Chloro-N-methylacetamide
Purity: 97% CAS No.: 96-30-0 Molecular Formula: C3H6ClNO Formula Weight: 107.54 Melting Point: 45-47° MDL No.: MFCD00018913
Vzorec: C₃H₆ClNO
MW: 107,54 g/mol
Bod tání: 45…47 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00018913
CAS číslo: 96-30-0
EINECS: 202-497-1