Tisk…
Spermine tetrahydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
S1141-10G S1141-1G S1141-5G
SIALS1141-10GEA 19830 CZK
SIALS1141-10G SIALS1141-1G SIALS1141-5G
Spermine tetrahydrochloride, Sigma-Aldrich®
Spermine tetrahydrochloride
Vzorec: C₁₀H₃₀Cl₄N₄
MDL Number: MFCD00012914
CAS číslo: 306-67-2
EINECS: 206-189-8