Tisk…
Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
S4264-1G S4264-5G
SIALS4264-1GEA 2280 CZK
SIALS4264-1G SIALS4264-5G
Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine), Sigma-Aldrich®
Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine)
Vzorec: C₁₀H₂₆N₄
MDL Number: MFCD00008215
CAS číslo: 71-44-3
EINECS: 200-754-2