Tisk…
Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: N1,N1'-(Butane-1,4-diyl)bis(propane-1,3-diamine), Spermine
M-Clarity™ quality level = MQ200
S3256-1G S3256-25G S3256-5G
SIALS3256-1GEA 3690 CZK
SIALS3256-1G SIALS3256-25G SIALS3256-5G
Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine), Sigma-Aldrich®
Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine)
Vzorec: C₁₀H₂₆N₄
MDL Number: MFCD00008215
CAS číslo: 71-44-3
EINECS: 200-754-2