Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
85590-25G
85590-5G
SIAL85590-25GEA
30380
CZK
SIAL85590-25G
SIAL85590-5G
Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine), Sigma-Aldrich®
Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine)
Vzorec:
C₁₀H₂₆N₄ |
MDL Number:
MFCD00008215 CAS číslo: 71-44-3 EINECS: 200-754-2 |