Tisk…
Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine) 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L19562.03 L19562.06
L19562.03EA 1480 CZK
L19562.03 L19562.06
Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine) 97%
Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine)
Purity: 97% CAS No.: 71-44-3 Molecular Formula: C10H26N4 Formula Weight: 202.35 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 28-30° Boiling Point: 150°/5mm Beilstein Reference: 1751791 Merck Reference: 14,8743 UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00008215
Vzorec: C₁₀H₂₆N₄
Bod varu: 150 °C (5 mmHg)
Bod tání: 28…30 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008215
CAS číslo: 71-44-3
EINECS: 200-754-2
UN: 3259
ADR: 8,III
Merck Index: 14,8743