Tisk…
Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine) 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
132750010 132750050
ACRO132750010EA 2050 CZK
ACRO132750010 ACRO132750050
Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine) 97%
Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine)
Vzorec: C₁₀H₂₆N₄
Bod varu: 130 °C (,1 mmHg)
Bod tání: 26…30 °C
Hustota: 0,937 g/cm³
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008215
CAS číslo: 71-44-3
EINECS: 200-754-2
UN: 3259
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or low melting mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 26 to 30 °C
Water ≤3 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥96.0 % (On dry substance)