Tisk…
N,N'-Bis(3-aminopropyl)propane-1,3-diamine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,3-propanediamine, 1,5,9,13-Tetraazatridecane
402280250 402280050
ACRO402280250EA 16810 CZK
ACRO402280250 ACRO402280050
N,N'-Bis(3-aminopropyl)propane-1,3-diamine 97%
N,N'-Bis(3-aminopropyl)propane-1,3-diamine
Vzorec: C₉H₂₄N₄
Bod varu: 102 °C (1 mmHg)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008213
CAS číslo: 4605-14-5
EINECS: 225-007-8
UN: 2735
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4900 to 1.4930 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %