Tisk…
Lithium ethoxide 1 mol/l in ethanol, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
380171000 380178000
380171000.EA 3060 CZK
380171000. 380178000.
Lithium ethoxide 1 mol/l in ethanol, AcroSeal®
Lithium ethoxide
Vzorec: C₂H₅LiO
Hustota: 0,82 g/cm³
Bod vzplanutí: 9 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00050493
CAS číslo: 2388-07-0
UN: 3274
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to orange Solution
Strength 0.90 to 1.10 M