3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
3,5-Di-tert-butylsalicylaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
140414-25G
140414-5G
SIAL140414-25GEA
1650
CZK
SIAL140414-25G
SIAL140414-5G
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde
Vzorec:
C₁₅H₂₂O₂ MW: 234.34 g/mol |
MDL Number:
MFCD00191998 CAS číslo: 37942-07-7 |