Tisk…
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3,5-Di-tert-butylsalicylaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
140414-25G 140414-5G
SIAL140414-25GEA 6400 CZK
SIAL140414-25G SIAL140414-5G
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₁₅H₂₂O₂
MW: 234,34 g/mol
MDL Number: MFCD00191998
CAS číslo: 37942-07-7