3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3,5-Di-tert-butylsalicylaldehyde
B23834.06
B23834.14
B23834.22
B23834.06EA
1710
CZK
B23834.06
B23834.14
B23834.22
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde ≥99%
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde
Purity: 99%
CAS No.: 37942-07-7
Molecular Formula: C15H22O2
Formula Weight: 234.34
Physical Form: Cryst solid
Sensitivity: Air Sensitive
Beilstein Reference: 1877810
MDL No.: MFCD00191998
Vzorec:
C₁₅H₂₂O₂ MW: 234.34 g/mol Bod tání: 59…61 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00191998 CAS číslo: 37942-07-7 |