Tisk…
Cresol red
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A17243.14 A17243.22
A17243.14EA 1660 CZK
A17243.14 A17243.22
Cresol red
Cresol red
CAS No.: 1733-12-6 Molecular Formula: C21H18O5S Formula Weight: 382.44 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 343399 Merck Reference: 14,2578 MDL No.: MFCD00005878
Vzorec: C₂₁H₁₈O₅S
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005878
CAS číslo: 1733-12-6
EINECS: 217-064-2
Merck Index: 14,2578