Tisk…
Oil red O biological stain
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: CI 26125
189400250 189401000
ACRO189400250EA 1520 CZK
ACRO189400250 ACRO189401000
Oil red O biological stain
Oil red O
Vzorec: C₂₆H₂₄N₄O
MW: 408.51 g/mol
Bod tání: 120 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003898
CAS číslo: 1320-06-5
EINECS: 215-295-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark green to blue-red to brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Dye content ≥70 %