Tisk…

Citran železito-amonný, reagent

Dodavatel: VWR Chemicals

Synonyms: Ammonium ferric citrate, Ferric Ammonium Citrate, Ammonium iron (III) citrate

0846-500GEA 8310 CZK
0846-500G 0846-100G
Citran železito-amonný, reagent
Citran železito-amonný
Vzorec: C₆H₅+4y)Fe(x)N(y)O₇
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013099
CAS číslo: 1185-57-5
EINECS: 214-686-6

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Arsenic ≤0.0004%
Iron (III) 20.5 – 22.5%
Lead ≤0.003%
Solubility (5.0%, Water) Pass
Zinc ≤0.1%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR