Tisk…
6-Deoxy-D-glucose, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
D9761-100MG D9761-250MG
SIALD9761-100MGEA 11240 CZK
SIALD9761-100MG SIALD9761-250MG
6-Deoxy-D-glucose, Sigma-Aldrich®
6-Deoxy-D-glucose
Vzorec: C₆H₁₂O₅
MDL Number: MFCD00061627
CAS číslo: 7658-08-4
EINECS: 231-622-2