2-Deoxy-D-glucose, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
(3R,4S,5R)-3,4,5,6-Tetrahydroxyhexanal
M-Clarity™ quality level = MQ200
D6134-1G
D6134-250MG
D6134-25G
D6134-5G
SIALD6134-1GEA
4950
CZK
SIALD6134-1G
SIALD6134-250MG
SIALD6134-25G
SIALD6134-5G
2-Deoxy-D-glucose, Sigma-Aldrich®
2-Deoxy-D-glucose
Vzorec:
C₆H₁₂O₅ MW: 164,16 g/mol |
MDL Number:
MFCD00151328 CAS číslo: 154-17-6 EINECS: 205-823-0 |