Tisk…
2-Deoxy-D-glucose, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (3R,4S,5R)-3,4,5,6-Tetrahydroxyhexanal
M-Clarity™ quality level = MQ200
D6134-1G D6134-250MG D6134-25G D6134-5G
SIALD6134-1GEA 4950 CZK
SIALD6134-1G SIALD6134-250MG SIALD6134-25G SIALD6134-5G
2-Deoxy-D-glucose, Sigma-Aldrich®
2-Deoxy-D-glucose
Vzorec: C₆H₁₂O₅
MW: 164,16 g/mol
MDL Number: MFCD00151328
CAS číslo: 154-17-6
EINECS: 205-823-0