2-Deoxy-D-glucose, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
(3R,4S,5R)-3,4,5,6-Tetrahydroxyhexanal
M-Clarity™ quality level = MQ200
D3179-1G
D3179-250MG
D3179-5G
SIALD3179-1GEA
10550
CZK
SIALD3179-1G
SIALD3179-250MG
SIALD3179-5G
2-Deoxy-D-glucose, Sigma-Aldrich®
2-Deoxy-D-glucose
Vzorec:
C₆H₁₂O₅ MW: 164,16 g/mol |
MDL Number:
MFCD00151328 CAS číslo: 154-17-6 EINECS: 205-823-0 |