Tisk…
2-Deoxy-D-glucose, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (3R,4S,5R)-3,4,5,6-Tetrahydroxyhexanal
M-Clarity™ quality level = MQ200
D3179-1G D3179-250MG D3179-5G
SIALD3179-1GEA 10550 CZK
SIALD3179-1G SIALD3179-250MG SIALD3179-5G
2-Deoxy-D-glucose, Sigma-Aldrich®
2-Deoxy-D-glucose
Vzorec: C₆H₁₂O₅
MW: 164,16 g/mol
MDL Number: MFCD00151328
CAS číslo: 154-17-6
EINECS: 205-823-0