2-Deoxy-2-fluoro-D-glucose, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2-Fluoro-2-deoxy-D-glucose, 2-Deoxy-2-fluoro-D-glucopyranose, FDG
M-Clarity™ quality level = MQ300
F5006-100MG
F5006-25MG
SIALF5006-100MGEA
41670
CZK
SIALF5006-100MG
SIALF5006-25MG
2-Deoxy-2-fluoro-D-glucose, Sigma-Aldrich®
2-Deoxy-2-fluoro-D-glucose
Vzorec:
C₆H₁₁FO₅ MW: 182.15 g/mol |
MDL Number:
MFCD00077527 CAS číslo: 29702-43-0 |