Tisk…
4,6-Dihydroxy-2-methylpyrimidine ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A10535.09 A10535.18
A10535.09EA 1410 CZK
A10535.09 A10535.18
4,6-Dihydroxy-2-methylpyrimidine ≥99%
4,6-Dihydroxy-2-methylpyrimidine
Purity: 99% CAS No.: 40497-30-1 Molecular Formula: C5H6N2O2 Formula Weight: 126.12 Melting Point: 360° Beilstein Reference: 115646
Vzorec: C₅H₆N₂O₂
Bod tání: >360 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006104
CAS číslo: 40497-30-1
EINECS: 254-941-9