3-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
L19325.03
L19325.06
L19325.03EA
2790
CZK
L19325.03
L19325.06
3-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde ≥98%
3-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 405-05-0
Molecular Formula: C7H5FO2
Formula Weight: 140.11
Melting Point: 121-124°
Beilstein Reference: 3234259
Vzorec:
C₇H₅FO₂ MW: 140,11 g/mol Bod tání: 121…124 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016626 CAS číslo: 405-05-0 |