Tisk…
2-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H26218.MC H26218.ME
H26218.MCEA 3210 CZK
H26218.MC H26218.ME
2-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde ≥97%
2-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 348-27-6 Molecular Formula: C7H5FO2 Formula Weight: 140.11 Melting Point: 168-170° MDL No.: MFCD06797918
Vzorec: C₇H₅FO₂
MW: 140,11 g/mol
Bod tání: 168…170 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797918
CAS číslo: 348-27-6
EINECS: None