Tisk…
Tiglic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W359904-100G-K W359904-1KG-K W359904-5KG-K
SIALW359904-100G-KEA 3320 CZK
SIALW359904-100G-K SIALW359904-1KG-K SIALW359904-5KG-K
Tiglic acid, Sigma-Aldrich®
Tiglic acid
Vzorec: C₅H₈O₂
MDL Number: MFCD00066864
CAS číslo: 80-59-1
EINECS: 201-295-0
UN: 3261
ADR: 8,III