Tisk…
Tiglic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (E)-2-Methylbut-2-enoic acid, trans-2,3-Dimethylacrylic acid
138970250 138971000 138975000
ACRO138970250EA 1030 CZK
ACRO138970250 ACRO138971000 ACRO138975000
Tiglic acid 98%
Tiglic acid
Vzorec: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Bod tání: 61…65 °C
Hustota: 0,96 g/cm³
Bod vzplanutí: 95 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00066864
CAS číslo: 80-59-1
EINECS: 201-295-0
UN: 3261
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 65 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %