Tisk…
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 5-Bromo-2-trifluoromethylpyridine
M-Clarity™ quality level = MQ200
661104-500MG 661104-5G
SIAL661104-500MGEA 3100 CZK
SIAL661104-500MG SIAL661104-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₃BrF₃N
MW: 226,00 g/mol
MDL Number: MFCD06657686
CAS číslo: 436799-32-5