Tisk…
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B25731.03 B25731.06
B25731.03EA 3060 CZK
B25731.03 B25731.06
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 97% CAS No.: 436799-32-5 Molecular Formula: C6H3BrF3N Formula Weight: 226.00 Melting Point: 39-40° Boiling Point: 76-78°/18mm MDL No.: MFCD06657686
Vzorec: C₆H₃BrF₃N
Bod varu: 76…78 °C (18 mmHg)
Bod tání: 39…40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06657686
CAS číslo: 436799-32-5