Tisk…
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
661112-500MG 661112-5G
SIAL661112-500MGEA 3490 CZK
SIAL661112-500MG SIAL661112-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₃BrF₃N
MW: 226,00 g/mol
MDL Number: MFCD04972700
CAS číslo: 436799-33-6