3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
661112-500MG
661112-5G
SIAL661112-500MGEA
3490
CZK
SIAL661112-500MG
SIAL661112-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec:
C₆H₃BrF₃N MW: 226,00 g/mol |
MDL Number:
MFCD04972700 CAS číslo: 436799-33-6 |