Tisk…
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H25823.06 H25823.03
H25823.06EA 11950 CZK
H25823.06 H25823.03
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 95% CAS No.: 436799-33-6 Molecular Formula: C6H3BrF3N Formula Weight: 226.00 Flash Point: 85°(185°F) Melting Point: 44-46° Boiling Point: 65-66°/19mm MDL No.: MFCD04972700
Vzorec: C₆H₃BrF₃N
MW: 226,00 g/mol
Bod varu: 65…66 °C (19 mmHg)
Bod tání: 44…46 °C
Bod vzplanutí: 85 °C (185 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972700
CAS číslo: 436799-33-6