Tisk…
Methoxid litný 1 mol/l in methanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Methanolát litný
M-Clarity™ quality level = MQ100
408794-100ML 408794-800ML
SIAL408794-100MLEA 3260 CZK
SIAL408794-100ML SIAL408794-800ML
Methoxid litný 1 mol/l in methanol, Sigma-Aldrich®
Methoxid litný
Vzorec: CH₃LiO
MW: 37,98 g/mol
MDL Number: MFCD00036357
CAS číslo: 865-34-9
EINECS: 212-737-7
UN: 3274
ADR: 3,II