Tisk…
2,4'-Bipyridyl ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H27366.MD H27366.03
H27366.MDEA 3090 CZK
H27366.MD H27366.03
2,4'-Bipyridyl ≥97%
2,4'-Bipyridyl
Purity: 97% CAS No.: 581-47-5 Molecular Formula: C10H8N2 Formula Weight: 156.19 Melting Point: 59-63° Boiling Point: 281° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006217
Vzorec: C₁₀H₈N₂
Bod varu: 281 °C
Bod tání: 59…63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006217
CAS číslo: 581-47-5
EINECS: 209-467-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III