Tisk…
Octaethylene glycol monohexadecylether (C16E8), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
74717-1G 74717-5G
SIAL74717-1GEA 7660 CZK
SIAL74717-1G SIAL74717-5G
Octaethylene glycol monohexadecylether (C16E8), Sigma-Aldrich®
Octaethylene glycol monohexadecylether (C16E8)
Vzorec: C₃₂H₆₆O₉
CAS číslo: 5698-39-5