Octaethylene glycol monododecylether (C12E8), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
74680-1G
74680-25G
74680-5G
SIAL74680-1GEA
14060
CZK
SIAL74680-1G
SIAL74680-25G
SIAL74680-5G
Octaethylene glycol monododecylether (C12E8), Sigma-Aldrich®
Octaethylene glycol monododecylether (C12E8)
Vzorec:
C₂₈H₅₈O₉ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00043234 CAS číslo: 3055-98-9 |