Tisk…
TRITON™ X-305, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
X305-500ML X305-1GA
SIALX305-500MLEA 4460 CZK
SIALX305-500ML SIALX305-1GA
TRITON™ X-305, Sigma-Aldrich®
TRITON™ X-305
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 9002-93-1
UN: 3082
ADR: 9 III