Tisk…
Zirconium(IV) ethoxide 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
335450050 335450250
ACRO335450050EA 2210 CZK
ACRO335450050 ACRO335450250
Zirconium(IV) ethoxide 99%
Zirconium(IV) ethoxide
Vzorec: C₈H₂₀O₄Zr
Bod varu: 235 °C (7mbar)
Bod tání: 200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015654
CAS číslo: 18267-08-8
UN: 3181
ADR: 4.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥98.5 %