L-(-)-tert-Leucine (H-Tle-OH) 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
297780050
297780250
ACRO297780050EA
3420
CZK
ACRO297780050
ACRO297780250
L-(-)-tert-Leucine (H-Tle-OH) 99%
L-(-)-tert-Leucine (H-Tle-OH)
Vzorec:
C₆H₁₃NO₂ Bod tání: >300 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064218 CAS číslo: 20859-02-3 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.2 % (105°C, 3 hrs) |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
TLC | ≤0.5 % Other substances |
Specific optical rotation | +6.9° to +7.5° (20°C, 589 nm) (c=4, 6 N HCl) |
Titration with HClO4 | 98.5 to 101.5 % |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |