Tisk…
Cyclopentylacetic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Cyclopentylacetic acid
154870100 154870250
ACRO154870100EA 2850 CZK
ACRO154870100 ACRO154870250
Cyclopentylacetic acid 97%
Cyclopentylacetic acid
Vzorec: C₇H₁₂O₂
Bod varu: 133…134 °C (23 mmHg)
Hustota: 1,02 g/cm³
Bod vzplanutí: 109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001387
CAS číslo: 1123-00-8
EINECS: 214-368-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure